VWR®, Serologiske pipetter, Standard Line
Leverandør: VWR Collection
612-3707EA 1650 NOK
612-3707 612-3705 612-3704 612-3703 612-3702 612-3701 612-3700 612-3699 612-3698 612-3697 612-3696 612-3695
VWR®, Serologiske pipetter, Standard Line
Pipetter Serologiske pipetter
100% høy klarhet polystyren, graderte, sterile.
  • Graderingene er kalibrert for nøyaktig dispensering ± 3 %
  • Fargekodede striper for rask volumidentifisering
  • Ikke-pyrogene
  • Med bomullspropp
Forpakning: Individually wrapped in paper-plastic bags or bulk packed in bags.