Målekolber for bestemmelse av oljeinnhold, hvit gradering, SILBERBRAND
Leverandør: Brand
365538
612-3805EA 2400 NOK
612-3805
Målekolber for bestemmelse av oljeinnhold, hvit gradering, SILBERBRAND
Kolber Målekolber
Borosilikatglass 3.3, med NS-glasspropp.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Subdivision 0 to 5 ml (Error limit 0,10 ml ±)
  • Subdivision 5 to 30 ml (Error limit 0,5 ml ±)
For determination of oil content in aqueous oil emulsions (e.g. drilling oil).
Sertifiseringer: DIN 51368.