VWR® Powerpette Pro, Pipettekontroller
Leverandør: VWR Collection
612-4552EA 4075 NOK
612-4552
VWR® Powerpette Pro, Pipettekontroller
Pipetter Pipettefyllere
Pipettefyller for glass- og plastpipetter fra 1 til 100 ml.
  • Fyller en 25 ml pipette på under tre sekunder når den er innstilt på høyeste hastighet
  • Pipetteholder i silikon
  • Utskiftbart hydrofobt membranfilter beskytter enheten mot væske og prøvene mot kontaminering
  • Miljøvennlige oppladbare NiMH-batterier som gir en brukstid på 4 timer
  • Utstyrt med lys som angir lavt batterinivå, kan lades opp under bruk
The Powerpette Pro pipette controller delivers efficient performance with a powerful but quiet motor to speed up large volume pipetting. TheMore Product Information