VWR®, Inoculating Loops and Needles, Disposable
Leverandør: VWR Collection
612-9361EA 0 NOK
612-9361
VWR®, Inoculating Loops and Needles, Disposable
Utstryksspatler Podeøser og Podenåler
PS, sterile.
  • Pakket i poser som kan forsegles på nytt
  • Enkel og sikker håndtering takket være det sekskantede håndtaket
  • Gammasterilisert
Posene åpnes enkelt med én hånd og kan lukkes på nytt. Øsene og nålene legges opp ned i posen for å garentere renhet så lenge som mulig. Øsene er fargekodet og finnes i stive og bøyelige utgaver. En poseholder er tilgjengelig som tilleggsutstyr.
Leveringsinformasjon: Leveres med et kalibreringssertifikat i hver enkelt eske.
Forpakning: 40 podeøser i en pose (25 poser per pakke).