Filterspisser, Solvent Safe™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
5079EB 5479E
612-9621EA 0 NOK
612-9621 612-9643
Filterspisser, Solvent Safe™
Pipettespisser
Karbonfilteret Solvent Safe™ beskytter pipettene mot skade ved å blokkere korrosive damper fra flyktige organiske løsningsmidler og er et billigere alternativ til dyre, positive displacement pipetter.
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)