VWR® Stepper, Repeterende pipette
Leverandør: VWR Collection
613-0964EA 3175 NOK
613-0964
VWR® Stepper, Repeterende pipette
Pipetter Pipetter, repeterene stepper
I kombinasjon med VWR®-dispenseringsspisser er Stepper en komplett anerkjent systemløsning for dispenseringsvolumer på fra 1 til 5000 μl.
  • Lav vekt (105 g) – egnet til lange dispenseringsserier
  • Pålitelig enhet som krever lite vedlikehold, takket være en robust utforming og konstruksjon kombinert med et minimalt antall slitedeler
  • Ergonomisk utforming og plassering av doseringsknappen på den øvre delen av enheten gjør at volumvalg, påfylling og dispensering kan utføres med én hånd
  • Muligheter for å velge mellom høy presisjon eller et