VWR® Ergonomic High Performance (EHP), Pipette, flerkanals, mekanisk, variabelt volum, ergonomisk høy ytelse
Leverandør: VWR Collection
613-5254EA 11200 NOK
613-5254 613-5255 613-5257 613-7142 613-7143 613-7144 613-7145 613-7146 613-7147 613-7148 613-7149
VWR® Ergonomic High Performance (EHP), Pipette, flerkanals, mekanisk, variabelt volum, ergonomisk høy ytelse
Pipetter Pipetter manuelle og elektroniske
De ergonomiske pipettene fra VWR® gir en nøyaktighet og presisjon du kan stole på. De nye og oppgraderte ergonomiske funksjonene gir komfortabel pipettering selv i perioder med omfattende bruk.
  • Betydelig redusert stempelkraft
  • Enkel volumjustering med volumlås
  • Nøyaktig i kritiske bruksområder
  • Konisk håndtak og justerbar Easy Grip-utløser som passer til alle typer spisser
  • Forlenget fingerstøtte for uanstrengt pipettering
  • Fullstendig autoklaverbar