Natriumhydroksid 20% vandig løsning, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Danger
6164.9010EA 1875 NOK
6164.9010
Natriumhydroksid 20% vandig løsning, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Natriumhydroksid
Formel: NaOH
Kokepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 9…10 °C
Tetthet: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
FN: 1824
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay min. 20 %