VWR®, tørrblokk/inkubatortermometre
Leverandør: VWR Collection
620-0814EA 1375 NOK
620-0814 620-0815
VWR®, tørrblokk/inkubatortermometre
Termometere Analogue Thermometers
Designet for bruk i alle standard varme- og tørkeblokker, vannbad og inkubatorer. Inneholder blått organisk væskefyll mot blyfritt hvitt bakglass.
  • Delvis nedsenking
  • Individuelle serienumre
  • PTFE-belegg bidrar til å forhindre væske- og glassforurensning
Immersion depth: 35 mm
Sertifiseringer: Sporbar til NIST.
Leveringsinformasjon: Leveres med flerspråklig (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøyaktighet som indikerer nøyaktighet som kan spores til NIST.