VWR®, Bi-Metallic Min./Max. Thermometer
Leverandør: VWR Collection
620-0920EA 445 NOK
620-0920
VWR®, Bi-Metallic Min./Max. Thermometer
Termometere Analogue Thermometers
Dette maksimale/minimale termometeret viser gjeldende temperatur og registrerer maksimums- og minimumstemperaturer oppnådd siden forrige tilbakestilling. Den har fargekodede doble skalaer på hvit bakgrunn og tilbakestillingsknapp for rask, flere avlesninger. Kan brukes i miljøer med høyt fuktighet eller vått miljø, inkludert drivhus, prepareringsområder og vannbehandlingsanlegg.
  • Tre tydelige piler
  • Frittstående eller veggmontert
W×H: 230×200 mm