Termohygrometer, digital, TFH 610 og TFH 620
Leverandør: EBRO
1340-5610
620-1393EA 4875 NOK
620-1393
Termohygrometer, digital, TFH 610 og TFH 620
Hygrometere Digitale termohygrometere
Disse robuste og slagfaste termohygrometrene gir høy nøyaktige målinger for overvåking av lagringssjekker.
  • Kan bytte mellom °C og °F
  • Kapasitiv sensor for fuktighet
  • To målekanaler
  • Automatisk deaktivering
Termistor eller.
Leveringsinformasjon: Leveres med en sensor, kalibreringssertifikat for seks punkter, et 3 V litiumbatteri med opptil 5 års levetid, med en ladeindikator.