VWR® Traceable Plus, Termometer, digital
Leverandør: VWR Collection
620-1582EA 1825 NOK
620-1582 620-1583
VWR® Traceable Plus, Termometer, digital
Termometere Digitaltermometer
De digitale termometrene Traceable Plus overvåker temperaturer i frysere, vannbad, varmeblokker, inkubatorer og kjøleskaps.
  • Minne for høyeste/laveste temperatur
  • Tredelt visning: høyeste, laveste og gjeldende temperatur
  • Signal for verdier utenfor gyldig område som kan programmeres i intervaller på 1,0 °C
  • En flaske isolerer føleren mot raske temperaturendringer når kjøleskapsdøren åpnes (620-1582)
Bottle sensor in glycol solution or standard wire probe sensor (bullet).
Traceable to NIST. Fulfils all CDC thermometer and vaccine thermometerMore Product Information