VWR® Probeless Electronic Thermometers
Leverandør: VWR Collection
620-1722EA 1175 NOK
620-1722
VWR® Probeless Electronic Thermometers
Termometere Digitaltermometer
Dette kompakte termometeret kan utgjøre et godt alternativ til kvikksølvmodeller. En tilbakestillingsknapp muliggjør en ny overvåkingsperiode.
  • Maximum/minimum values displayed
  • Keyhole for mounting
  • Easy to read
  • Water resistant IP 65
L×P: 100×215 mm
Indoor/outdoor thermometer Displays the current temperature and registers the maximum and minimum temperatures attained since the last reset. Includes LR44 battery.
Sertifiseringer: CE marked