Systemer for temperaturovervåking, trådløs, flerkanals, EBI 40
Leverandør: EBRO
1340-6400 1340-6401
620-1802EA 22300 NOK
620-1802 620-1803
Systemer for temperaturovervåking, trådløs, flerkanals, EBI 40
Overvåkningssystemer CO2- og temperatur overvåkningssystemer
EBI 40 er utformet for kartlegging av temperaturer ved høye temperaturer. Kombinert med den termiske isolasjonsesken, 620-1804, kan den brukes i to timer ved 250 °C. Ved høyere temperaturer kan loggeren plasseres utenfor og temperaturkarakteristikkene kan ses direkte på displayet.
  • Termoelement type-K med SMP-kontakt
  • Alternativ programmering ved hjelp av knappene på tastaturet: ESC, OK, Opp, Ned
  • Konfigurering eller opplasting av program og nedlasting av data over USB-forbindelse
  • Display i farger for numerisk eller grafisk presentasjon av data