VWR® Traceable®, Infrarødt termometer og termoelementtermometer

Leverandør: VWR Collection
620-1806EA 3025 NOK
620-1806
VWR® Traceable®, Infrarødt termometer og termoelementtermometer
Termometere Digitaltermometer
Dette HACCP-termometeret (Hazard Analysis and Critical Control Point) er utformet for laboratorier, matforedling, mattilberedning og brygging. Den vanntette konstruksjonen gjør at den kan brukes i laboratorier, anlegg og nedspylingsområder.

Probe i rustfritt stål** (152 mm).

W×D×H: 165×38×2,5 mm

Weight: 100 g

Leveringsinformasjon: Supplied with serial numbered NIST Traceable® certificate of calibration.
Bestill nå

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR