VWR® Traceable®, Digital-bottle-termometer
Leverandør: VWR Collection
620-1826EA 1025 NOK
620-1826
VWR® Traceable®, Digital-bottle-termometer
Termometere Digitaltermometer
Dette termometeret overvåker nøyaktig temperaturen i frysere, kjøleskap, inkubatorer og klimakamre. Flaske og løsning isolerer sensoren mot raske temperaturendringer. Vanntett, ikke-giftig glykol flaskeprobe.
  • Digitalt display som er enkelt å lese av
  • Høyeste, laveste og gjeldende temperaturer
W×D×H: 56×25×110 mm
Solution recognised as safe by the FDA.
Sertifiseringer: Solution recognised as safe by the FDA. Calibration compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Leveringsinformasjon: Leveres med individuelt serienummerertMore Product Information