VWR® Traceable®, Presisjonstermometer

Leverandør: VWR Collection
620-2000EA 9025 NOK
620-2000
VWR® Traceable®, Presisjonstermometer
Termometere Digitaltermometer
Dette termometeret kan registrere 50 verdier pr time i løpet av 24 timer. Membrantastene gir sprutsikker utforming for røff behandling.

  • Stort LCD-skjerm med god kontrast som er enkelt å lese av
  • Minnenøkkel for å hente frem minimums-/maksimumsavlesninger
  • 'HOLD'-funksjon

Probe i rustfritt stål (Ø×L: 3,2×160 mm, med 1,7 meter kabel).

W×D×H: 89×32×140 mm

Weight: 227 g

Traceability to NIST and from ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. Conformity to International Temperature Standard, ITS-90.

Sertifiseringer: Traceability to NISTMore Product Information
Bestill nå

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR