VWR® Traceable®, digitalt termometer med opptakerutgang
Leverandør: VWR Collection
620-2046EA 3225 NOK
620-2046
VWR® Traceable®, digitalt termometer med opptakerutgang
Termometere Digitaltermometer
Type-K perlesonde med 120 mm kabel
  • Opptakerutdata gir en papirkopi for dagens strenge kvalitetskontrolldokumentasjonskrav
  • Maksimum-knappen fanger opp den høyeste avlesningen som er oppnådd
  • 'HOLD'-knappen fryser skjermen for å fange gjeldende avlesning
  • Stor, lyssterk 4-sifret LCD-skjerm viser °F eller °C verdier
  • Fullstendig bærbar og designet for årevis med pålitelig og pålitelig service
Dette termometeret overvåker forholdene i kamre, rene rom, matforedling, vitenskapelige laboratorier og alle temperaturfølsomme produksjonsoperasjoner. Den har enMore Product Information