VWR® Traceable® Ultra, Triple-Display Thermometers
Leverandør: VWR Collection
620-2334EA 1225 NOK
620-2334 620-2335 620-2336 620-2337 620-2338 620-2339 620-2340
VWR® Traceable® Ultra, Triple-Display Thermometers
Termometere Digitaltermometer
Termometre er utformet for nøyaktig å overvåke temperaturen i kjøleskap, frysere, inkubatorer, vannbad eller under transport, i ett eller to forskjellige områder med lukkede temperatur-bufret sensorer eller punktfølere.
  • Smart alarm: Visuell og hørbar alarm selv om enheten går tilbake til ikke-alarmforhold
  • Trippeldisplay viser samtidig maksimum/minimum og nåværende temperaturer
  • Maksimum/minimum indikator
Sonder: 1 eller 2 kulesensorer/1 eller 2 flaskesonder med giftfri glykol, i 2 versjoner; 5 ml flaske eller mikroflaske for å simulere vaksiner.