Termometer, med høy presisjon, TFX 430
Leverandør: EBRO
1340-5437 1340-5439 1340-5430 1340-5438 1340-5432
620-0221EA 10800 NOK
620-0221 620-0223 620-1385 620-1329 620-2348
Termometer, med høy presisjon, TFX 430
Termometere Digitaltermometer
This waterproof reference thermometer is suitable for use in a wide range of applications. A microprocessor controls the electronics, guaranteeing maximum measurement precision and consistency over the entire measurement range.
  • Robust and impact resistant
  • 'HOLD' function
  • Automatic switch off
  • Minimum/maximum values displayed
Different PT100 probes for different applications available.
W×D×H: 109×54×22 mm
Weight: 90 g
Leveringsinformasjon: Leveres med et 3 punkt kalibreringssertifikat, et 3 V litiumbatteri CR 2477 med 5 års levetid.
620-1385 leveres uten føler.