Diagramregistreringsapparat, 252
Leverandør: LAMBRECHT
0002520110900
620-6760EA 50700 NOK
620-6760
Diagramregistreringsapparat, 252
Punktskriver Skrivere
For måling og registrering av luftfuktighet og temperatur, sabotasjesikkert. Dette termohygrometeret har måleelementer av høy kvalitet og svært presist urverk. Det er satt sammen, justert og testet for hånd. Benytter naturlig hår, det mest brukte materialet for måling av luftfuktighet. Instrumentet er egnet for bruk i museer, gallerier, biblioteker, oppbevaringsrom, klassisk meteorologi, papirindustrien, trykking og tekstilindustrien.
  • Lav reaksjonstid og høy kvalitet
  • Har fordelene med syntetiske fibre i rom og temperaturer på -10 til +40 °C, siden