Tellekammer, Bürker
Leverandør: MARIENFELD
0640211 0640210 0640231 0640331 0640310 0640311 0640330 0640230
630-1541EA 1600 NOK
630-1541 631-0920 630-1542 630-1545 630-1543 631-0922 630-1544 MARI0640230
Tellekammer, Bürker
Objektglass Tellekammer
Glass tellekamrene for undersøkelse av cellesuspensjoner, er utstyrt med to sett med rutenett. De er inngravert på to slipte og polerte overflater på midtkanten. Midtkanten befinner seg mellom 2 forhøyede kanter, som også er slipte og polerte.
Designed for investigations of cell suspensions.
Conform to DIN 12847 and the German Calibration Ordinance
Sertifiseringer: Samsvarer med DIN 12 847 og GSO (tyske kalibreringsbestemmelser)
Leveringsinformasjon: Leveres i en transparent plastboks.