Penn, merkepenn
Leverandør: MARIENFELD
6130603
631-0014EA 78 NOK
631-0014
Penn, merkepenn
Penner Lab Markers
Permanent marker for indelibly labelling microscope slides and embedding cassettes with a high contrast black ink. Ultra-fine tip. These laboratory markers do not dry out and have a long lifetime.
  • Ultratynn spiss
  • Vannfast, luktfritt og ikke-toksisk
  • Resistent mot de fleste laboratoriekjemikalier
  • Tørker ikke lett ut og varer lenge
  • Skriver umiddelbart (ingen klargjøring er nødvendig)