VWR®, Objektglassmappe
Leverandør: VWR Collection
631-0689EA 140 NOK
631-0689 631-0690
VWR®, Objektglassmappe
Objektglassholdere
Objektglassmappene har plass til 20 eller 30 standardobjektglass (76×26 mm).
  • Tommelspor gjør det enkelt å ta ut objektglass
  • Prøvene ligger godt beskyttet i lommene når mappen er lukket
Colour: White (black rims)