VWR® Parafilm® M, Dispenser for Forseglingsfilm
Leverandør: VWR Collection
631-0726EA 2225 NOK
631-0726
VWR® Parafilm® M, Dispenser for Forseglingsfilm
Dispenser, forseglingsfilm
For ren oppbevaring og enkel dispensering av Parafilm® M-forseglingsfilm.
  • For to ruller med en bredde på 50 mm eller én rull med en bredde på 100 mm
  • Med sagtannet blad for enkel kutting
  • Enkel å rengjøre