VWR®, skufforganisering
Leverandør: VWR Collection
631-0727EA 695 NOK
631-0727
VWR®, skufforganisering
Skåler Skuffeinnsats
PS.
  • Ett bredt avdelinger: 430 mm lang, 110 mm bred
  • To rom hver 430 mm lang, 80 mm bred
  • Glatte overflater med avrundede hjørner for enkel rengjøring
For velorganisert oppbevaring av ulike gjenstander i skuffer, i hyller eller på arbeidsstasjonen. Tre lange rom for pipetter, termometre og spatler.