Fargesystem , for objektglass, StainTray™
Leverandør: Simport Scientific
M920-1 M921-1 M920-2 M921-2
631-1922EA 5150 NOK
631-1922 631-1924 631-1923 631-1925
Fargesystem , for objektglass, StainTray™
Fargebokser
StainTray M920 har en svart, stiv base som er resistent mot mange kjemikalier (unngå klorerte hydrokarboner). Den har plass til opptil 20 objektglass på fire plastskinner som er dekt med en polymerstripe som holder objektglassene på plass også hvis brettet holdes på skrå.
  • Brettet finnes med to ulike deksler – et klart deksel som gjør det mulig med visuell undersøkelse, eller et svart deksel for fluorescensanalyser
  • Avløpspluggen kan fjernes, slik at det blir enkelt å tømme brettet
  • Fire gummiben gjør bunnen mer stabil. Enhetene kan stables for å spare