Staining jars acc. to Hellendahl
Leverandør: KARTELL
355
631-9130EA 470 NOK
631-9130
Staining jars acc. to Hellendahl
Krukker Fargetrau
PMP (TPX), gjennomsiktig.
  • Extension and cover
Fargetrauet kan ta 8 individuelle 76×26 mm standard objektglass eller 16 objektglassrygg mot rygg.