Magnesiumsulfat 1.0 M MgSO4 volumetrisk løsning, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
63126-1L
63126-1LEA 3575 NOK
63126-1L
Magnesiumsulfat 1.0 M MgSO4 volumetrisk løsning, Fluka™
Magnesium sulphate
Formel: MgSO₄
Kokepunkt: 100 °C
Tetthet: 1,10 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011110
CAS-nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-791-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Factor 0.995 - 1.005