VWR®, Hitachi U-2900, U-2910 UV/VIS spektrofotometer
Leverandør: VWR Collection
2J1-0003
634-0718EA 0 NOK
634-0718
VWR®, Hitachi U-2900, U-2910 UV/VIS spektrofotometer
Spektrofotometre og fotometre UV/Vis-spektrofotometere
Pålitelige og nøyaktige spektrofotometre til bruk i en rekke bruksområder, inkludert bioteknologi, utvikling av nye materialer og kvalitetskontroll.
  • High resolution satisfying European Pharmacopoeia
  • Stable optics and stigmatic, concave diffraction grating for aberration-free measurements
  • Full range scanning with selectable scanning rate range
The U-2900 is designed for direct input of data and reading of results by the operator. It can be controlled externally by a PC with the (optional) UV solutions program.
U-2910 er bare utviklet for PC-kontroll.