UV/Vis spectrophotometers, U-3900
Leverandør: VWR Collection
2J2-0032
634-0754EA 220675 NOK
634-0754
UV/Vis spectrophotometers, U-3900
Spektrofotometre og fotometre UV/Vis-spektrofotometere
U-3900 og U-3900H spektrofotometre er omfattende løsninger av forskningskvalitet. De gir utmerket ytelse med lavt strølys, valgbart båndpass og høy energi.
  • Stabiliteten som oppnås med dobbel stråle gir bedre nøyaktighet og reproduserbarhet over lengre tid, og mulighet til å bruke referansestråle på svært absorberende prøver gir bedre signal-to-noise ratio
  • Valgbar skanningshastiget fra 1,5 - 2400 nm/min, og skanningshastighet for UV-området som kan endres for enda bedre støyreduksjon
  • USB-grensesnitt, og en bærbar datamaskin kan enkelt plasseres oppå