VWR® M6 UV/Visible Spectrophotometer
Leverandør: VWR Collection
634-1236EA
0
NOK
634-1236
VWR® M6 UV/Visible Spectrophotometer
Spektrofotometre og fotometre
UV/Vis-spektrofotometere
New Product
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable | |
Display | 8" IPS colour capacitive touchscreen |
Optisk system | Split beam |
Photometric range | –4...4 A |
Wavelength range | 190 - 1100 nm |
Dataintervaller (skanning) | 0,1 nm |
Detektor | Dual silicon photodiodes |
Elektronisk | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 100 W maximum |
Lyskilde | Xenon flash lamp |
Skannehastighet | 20 - 3200 nm/min |
Spektral båndbredde | 1,5 nm |
Dimensjoner | 456×360×185 mm |
Vekt | 11 kg |