Automatiske digitale refraktometre, RX-5000α, RX-7000α, RX-9000α
Leverandør: Atago
3262
635-0148EA 0 NOK
635-0148
Automatiske digitale refraktometre, RX-5000α, RX-7000α, RX-9000α
Refraktometere Refraktometer, benkmodell
Modellene RX-7000α er automatiske digitale refraktometre som kan angi måletemperaturen internt, og kan måle refraktiv indeks, °Brix og konsentrasjon for ulike væsker raskt og nøyaktig.
RX-7000α kan måle refraksjons indeks ved høye temperaturer og egner seg derfor spesielt godt for oljer og fett med høyt smeltepunkt.