Automatiske digitale RX-7000α,refraktometre, RX-9000α
Leverandør: Atago
3263
635-0397EA 0 NOK
635-0397
Automatiske digitale RX-7000α,refraktometre, RX-9000α
Refraktometere Refraktometer, benkmodell
Modellene RX-9000α er automatiske digitale refraktometre som kan angi måletemperaturen internt, og kan måle refraktiv indeks, °Brix og konsentrasjon for ulike væsker raskt og nøyaktig.
  • En Peltier termomodul for temperaturkontroll fra 5 til 70 °C
  • Målingen starter automatisk etter at prøven har nådd ønsket temperatur
  • Refraktiv indeks og °Brix ved angitt temperatur vises raskt
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
Måleområde (°Brix) 0 - 100
Nøyaktighet ±0,03 (0 - 50) °B ; ±0,00004 nD
Oppløsning 0,00001 nD
Minne De siste 30 målingene
Oppløsning (°Brix) 0,01
Temperaturmåling 5...70 °C
Temperatursensor ±0,05 °C
Temperatursensornøyaktighet ±0,05 °C
Elektronisk 100 - 240 V
Strømforsyning 100 - 240 VAC
W×D×H 370×260×140 mm
Weight 6900 g