Kalibreringsvæsker og oljer til refraktometer
Leverandør: BELLINGHAM STANLEY
90-525 90-501 90-502 90-503 90-504 90-505 90-506 90-507 90-508 90-518 90-601 90-602 90-603 90-604 90-605 90-606 90-607 90-608 90-618 90-903 90-535 90-910 90-911 90-912 90-913 90-914 90-531
635-0468EA 3050 NOK
635-0468 635-0450 635-0451 635-0452 635-0453 635-0454 635-0455 635-0456 635-0457 635-0458 635-0459 635-0460 635-0461 635-0462 635-0463 635-0464 635-0465 635-0466 635-0467 BELL90-903 635-0506 BELL90-910 BELL90-911 BELL90-912 BELL90-913 BELL90-914 BELL90-531
Kalibreringsvæsker og oljer til refraktometer
Standarder Brytningsindeks standarder
En rekke væsker for verifisering/kalibrering ved høy og lav ende av brytningsindeksskalaen og tilhørende Brix-område.
AG fluids.
Lav ende på Brix-skalaen
Finnes i flerformatspakninger som inneholder 5x5 ml og 20x5 ml
Maksimal usikkerhet ± 0,000037 RI eller ± 0,019 °Brix
Calibration oils.
Høy ende på Brix-skalaen
Finnes i flerpakninger som inneholder 5 x 5 ml
Maksimal usikkerhet ± 0,000074 RI eller ± 0,030 °Brix
Sertifiseringer: Produsert i samsvar med EN/ISO/IEC17025:2005 er er sporbar til NIST.
Bestillingsinformasjon: Ta kontakt med VWR for andre standard sukroseløsninger.