Abbe refractometer
Leverandør: BELLINGHAM STANLEY
44-501
635-0480EA 25525 NOK
635-0480
Abbe refractometer
Refraktometere Refraktometer, benkmodell
Abbe refraktometer er designet for bruk i utdanningsinstitusjoner og laboratorier, der det kreves brede brytningsindeksområder, eller hvor prøvegjennomstrømningen er relativt lav.
  • Normalt dagslys kan brukes da instrumentet er utstyrt med speilreflektorer for å lede lyset gjennom instrumentoptikken
  • Resultater oppnådd i enten RI- eller °Brix-sukkerskala, med prismetemperaturen overvåket elektronisk og vist
  • Vannbadstilkoblinger gir prismetemperaturkontroll med passende eksternt vannbad og sirkulator
Bestillingsinformasjon: For noen bruksområder kan detMore Product Information