VWR®, pH-elektrode, med innebygd temperaturføler

Leverandør: VWR Collection
662-0076EA 3500 NOK
662-0076 662-0077 662-0078 662-0080 662-0081 662-0083 662-0073 662-0075
VWR®, pH-elektrode, med innebygd temperaturføler
Elektroder pH-elektroder
Kombinerte pH-elektroder med 1 m fast kabel.

  • Three electrodes in one
  • Compatible with most pH meters
  • With protective cap for electrode preservation under optimal conditions

pH-område: 0 - 14

Temperaturområde: 0 til +70 °C

Responstid: 90% <1 sekund.
Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR