VWR®, pH-/°C- og redox-/°C-måler, pH10-penn og ORP15-penn
Leverandør: VWR Collection
662-0121EA 1680.05 NOK
662-0121 662-0126
VWR®, pH-/°C- og redox-/°C-måler, pH10-penn og ORP15-penn
Elektrokjemiske målere pH-meter
Enkelt, kompakt instrument i et hendig pennformat som gir raske, nøyaktige resultater. Ideelle bruksområder er jordbruk, utdanning, vasking av frukt og grønnsaker, svømmebassenger, avløpsvann, bleking av tremasse og akvakultur.
  • Grafisk LCD, IP 67-vanntett hus
  • Utskiftbare elektroder
  • Minnet kan lagre opptil 50 datasett (pH eller absolutt/relativ ORP, temperaturdato og tidsstempel)
  • I samsvar med GLP - lagrer og viser de siste kalibreringsdataene
  • Automatisk temperaturkompensasjon, automatisk kalibrering og identifisering av buffer
Warranty: 1 year (More Product Information