VWR® pHenomenal® elektrodestativ
Leverandør: VWR Collection
662-1169EA 3075 NOK
662-1169
VWR® pHenomenal® elektrodestativ
Elektrodestativ
Elektrodearmen beveger seg jevnt i nesten alle retninger, og holder opptil fire elektroder pluss en temperatursensor trygt og sikkert i valgte posisjoner. Fingertuppkontroll hever, senker og dreier holderen. Armen artikulerer i tre punkter mens elektrodene holdes i vertikal posisjon.
  • Ideell for flere avlesninger
  • Godtar alle standard elektroder
  • Kan svinges 360°, strekker seg 53 cm