Kombinerte ioneselektive elektroder, 800-serien
Leverandør: WTW
106667 106663 106653 106651 106675 106665 106666 106671 106661 106655 106649
662-7379EA 24750 NOK
662-7379 662-7375 662-7367 662-7059 662-7386 662-7377 662-7378 662-7383 662-7373 662-7369 WTWA106649
Kombinerte ioneselektive elektroder, 800-serien
Elektroder ISE elektroder
Disse brukervennlige, robuste ioneselektive elektrodene av høy kvalitet er ideelle for feltbruk.
  • Combined with built-in reference electrodes which make them particularly suitable for measurement of small volume samples
Bestillingsinformasjon: Kompletteres med elektrolytt, ISA og standardløsninger (standardløsning for CN800 skal være nylig klargjort).