pH-elektrode, Single Pore Glass
Leverandør: HAMILTON BONADUZ
238160
662-9214EA 3550 NOK
662-9214
pH-elektrode, Single Pore Glass
Elektroder pH-elektroder
Single Pore-konseptet står for eksakt, pålitelig og raske resultat med et utprøvd og patentert system som sikrer optimal kontakt mellom elektrolytt og prøver.
  • Highest accuracy and fast response time thanks to patented Single Pore electrolyte contact
  • Wide applicability for example with emulsions, ion-weak media or general laboratory applications
  • Thanks to Single Pore clogging of the diaphragm is practically impossible
  • Refillable electrolyte Skylyte-CL
pH-område: 0 - 14
Leveringsinformasjon: Leveres med individuelt sertifikat og serienummer.