VWR® EC30, Konduktivitets-/°C-tester, vanntett
Leverandør: VWR Collection
663-0160EA 2950 NOK
663-0160
VWR® EC30, Konduktivitets-/°C-tester, vanntett
Elektrokjemiske målere Ledningsevnemålere
Konduktivitets-, TDS- og temperaturmåling med samtidig visning av to parametere.
  • Kalibrering i ett eller to punkter
  • Automatisk temperaturkompensering, automatisk områdevalg
  • Utskiftbar konduktivitetscelle
  • Vanntett IP 67-innfatning, indikator for lavt batteri
Bestillingsinformasjon: Leveres med åtte LR44-batterier.