SPE glasskolonneprosessorer, J.T. Baker®
Leverandør: Avantor
7208-00EA 41650 NOK
7208-00 6998-00
SPE glasskolonneprosessorer, J.T. Baker®
Vacuumfeller
Disse glasskolonneprosessorene er spesialkonstruerte vakuumkammere i glass som tillater at flere prøver kjøres samtidig. Glasskammeret tillater uhindret visning av prøver til enhver tid.
  • Kjør flere prøver samtidig
  • Ubegrenset visning av prøver
  • Spesialkonstruerte glassvakuumkamre
SPE-12G-prosessoren tillater kjøring av 12 prøver samtidig og inkluderer 12 fester av Luer-type, 12 stoppekraner for individuell gjennomstrømningskontroll, 12 oppsamlingsnåler av polypropylen, en vakuummåler/-regulator og et stativsett med plass til mange forskjellige glass.