Skrulokk, med slangetilkoblinger, Top Works™, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
2132-1003
700-0001EA 3625 NOK
700-0001
Skrulokk, med slangetilkoblinger, Top Works™, Nalgene®
Lokk Flaskelokk
PSF skrulokk med platinaherdet silikoninnsats.
  • They fit the corresponding threads on bottles by Schott, Corning and Wheaton
  • For thread size GL 45
  • Autoclavable, leakproof
Disse lokkene gjør det enklere å overføre væsker aseptisk fra de fleste vanlige mediekolbene av glass.