VWR® PerfectBlue Maxi M 'Revolution', Gel system
Leverandør: VWR Collection
700-0909EA
22250
NOK
700-0909
VWR® PerfectBlue Maxi M 'Revolution', Gel system
Elektroforesesystemer
Horisontal gelelektroforesesystemer
SPESIFIKASJONER
Modell | Maxi M 'Revolution' |
Gelstørrelse B × L | 200×250 mm |
Environmentally Preferable | |
Prøvekapasitet | 8 – 168 |
Gelvolum | 250 ml |
Buffervolum | ~2000 ml |
Kjøretid | ≥60 h |
Enhet, B × L × H | 270×380×155 mm |