Kostfiberekstraktorer
Leverandør: VELP SCIENTIFIC
F30420210
701-0234EA 0 NOK
701-0234
Kostfiberekstraktorer
Ekstraktorer Systemer til fiberbestemmelse
CSF 6-filtreringsenheten utfører den endelige filtrerings- og vaskefasen som kreves av den enzymatiske metoden for diettfiberbestemmelse.
  • Glasstrakter letter overføringen av den fordøyde prøven og løsemidler
  • Robust epoksymalt hus i rustfritt stål
  • Korte filtreringstider
Maks. antall prøver: 6
Leveringsinformasjon: CSF6 leveres med seks glassdigler med P2-porøsitet.