Store rektangulære skumhodepinner, CleanFoam®
Leverandør: Texwipe
TX707A
710-0547EA 9000 NOK
710-0547
Store rektangulære skumhodepinner, CleanFoam®
Svabere Svabere for rengjøring
Laget av polyuretanskum med porøsitet på 100 porer per tomme.
  • Hode av polyuretanskum av høy kvalitet som ikke slår sprekker eller skaller av
  • Den iboende mykheten og den svak skrubbeeffekten beskytter ømfintlige komponenter
  • Håndtak av polypropylen
Termisk bundet vattpinne som er perfekt for bruksområder som krever høy oppsugingsevne, lav partikkelavgivelse og jevn dispergering av løsemidler.
Forpakning: Renromsbehandlet. Pakket pose i pose.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904.