Svaber, CleanFoam®, rektangulært skumhode
Leverandør: Texwipe
TX712A
710-0551EA 9700 NOK
710-0551
Svaber, CleanFoam®, rektangulært skumhode
Svabere Svabere for rengjøring
Termisk bundet vattpinne som er perfekt for bruksområder som krever høy oppsugingsevne, lav partikkelavgivelse og jevn dispergering av løsemidler.
  • Den iboende mykheten og den svak skrubbeeffekten beskytter ømfintlige komponenter
Forpakning: Renromsbehandlet. Pakket pose i pose.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904