Svaber, Medium Compressed CleanFoam®-hode, CleanTips®
Leverandør: Texwipe
TX752B
710-0558EA 13725 NOK
710-0558
Svaber, Medium Compressed CleanFoam®-hode, CleanTips®
Svabere Svabere for rengjøring
Vattpinnen har et komprimert polyuretanhode med presisjonsspisset tupp og sidekanter på et kort håndtak av polypropylen.
  • Svært lav avgivelse av ikke-flyktige rester
  • Svær absorberende vattpinne med lav partikkelavgivelse
  • Motstår de fleste vanlige løsemidler
  • Vattpinnen er laget av polyuretanskum med porøsitet på 100 porer per tomme
Kan brukes til en rekke industrielle oppgaver, fra generell montering til renrom.
Forpakning: Renromsbehandlet. Pakket pose i pose.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904