Svaber, Absorbond®
Leverandør: Texwipe
TX762
710-0563EA 7550 NOK
710-0563
Svaber, Absorbond®
Svabere Svabere for rengjøring
Myke, ikke-skurende vattpinner som er perfekt for rengjøring av ømfintlige optiske komponenter som belagte linser, fiberoptiske sensorer og speil.
  • Vattpinnen har et hode av vannfiltret, ikke-vevd polyester for svært lav avgivelse av partikler og ikke-flyktige rester
  • Middels fleksibel, indre hodeåre, langt håndtak av polypropylen
  • Utmerket kjemikaliebestandighet
Forpakning: Renromsbehandlet. Pakket pose i pose.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904